Learn More
1,1-Cyclopentanediacétique anhydride, TRC
Code produit 30364986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364986 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30364986 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9896655G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,1-Cyclopentanediacetic Anhydride
CAS 5662-95-3
Formule moléculaire C9H12O3
Quantité 5 g
Synonyme 1,1-Cyclopentanediacetic Acid Anhydride, 3,3-Tetramethyleneglutaric Anhydride, NSC 78448
Formule InChI InChI=1S/C9H12O3/c10-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(11)12-7/h1-6H2
SMILES O=C(O1)CC2(CCCC2)CC1=O
Nom IUPAC 8-oxaspiro[4.5]decano-7,9-diona
Poids moléculaire (g/mol) 168.19
Poids de la formule 168.08