Learn More
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid dimethyl ester, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31432997
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31432997 500 g
31432520 25 g
31429927 5 g
31415256 100 g
31429369 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31432997 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD125285500g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid dimethyl ester
CAS 6914-71-2
Formule moléculaire C7H10O4
Numéro MDL MFCD00192079
Quantité 500 g
SMILES COC(=O)C1(CC1)C(=O)OC
Poids moléculaire (g/mol) 158.15
Pourcentage de pureté 95%