Learn More
1,1-di(méthylthio)-2-nitroéth-1-ène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10797115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10797115 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10797115 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00308EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 1-Di(methylthio)-2-nitroeth-1-ene
CAS 13623-94-4
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C4H7NO2S2
Formule linéaire O2NCH=C(SCH3)2
Numéro MDL MFCD00010443
Quantité 10 g
Synonyme 1,1-bis methylthio-2-nitroethylene, 1,1-bis methylsulfanyl-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethylene, 1-nitro-2,2-bis methylthio ethylene, ethene, 1,1-bis methylthio-2-nitro, 1,1-bis methylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethene, 1,1-dimethylthio-2-nitroethene, 1,1-bis-methylthio-2-nitroethylene
Clé InChI NXGHEDHQXXXTTP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
Nom IUPAC 1,1-bis(méthylsulfanyl)-2-nitroéthène
Poids moléculaire (g/mol) 165.225
CID PubChem 83623
Poids de la formule 165.24
Pourcentage de pureté 97%