Learn More
1,1-dibromo-3,3,3-trifluoroacétone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383006 25 g -
11373006 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383006 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10826.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 431-67-4 | C3HBr2F3O | 269.843 g/mol
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone readily forms trifluoropyruvaldehyde hydrate in the presence of aqueous NaOAc, which is a useful intermediate, e.g. in the synthesis of a fused pyrazine derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,1-dibromo-3,3,3-trifluoroacétone forme facilement de l’hydrate de trifluoropyruvalaldéhyde en présence de NaOAc aqueux, qui est un intermédiaire utile, par exemple dans la synthèse d’un dérivé de pyrazine fondu.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les bases fortes, les métaux actifs et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 431-67-4
Formule moléculaire C3HBr2F3O
Poids moléculaire (g/mol) 269.843
Numéro MDL MFCD00041362
Clé InChI HEPPAPZASXFWTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1-dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoroacetone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, 2-propanone, 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoro, dibromotrifluoroaceton, pubchem12627, 3,3-dibromotrifluoroacetone, ksc237m8t, l,l-dibromo-3,3,3-trifluoroacetone, 1,1-di-bromo-3,3,3-trifluoroacetone
CID PubChem 550523
Nom IUPAC 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoropropane-2-one
SMILES C(C(=O)C(F)(F)F)(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone
Point d’ébullition 111°C to 113°C
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4305
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 636645
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform. Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 269.85
Pourcentage de pureté 95%