Learn More
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacétone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone |
| CAS | 431-67-4 |
| Formule moléculaire | C3 H Br2 F3 O |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C3HBr2F3O/c4-2(5)1(9)3(6,7)8/h2H |
| SMILES | FC(F)(F)C(=O)C(Br)Br |
| Nom IUPAC | 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoropropane-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 269.84 |
| Poids de la formule | 267.8346 |