Learn More
1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacétone, TRC
Code produit 30386611
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386611 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386611 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD42615025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1-Dibromo-3,3,3-trifluoroacetone
CAS 431-67-4
Formule moléculaire C3 H Br2 F3 O
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C3HBr2F3O/c4-2(5)1(9)3(6,7)8/h2H
SMILES FC(F)(F)C(=O)C(Br)Br
Nom IUPAC 3,3-dibromo-1,1,1-trifluoropropane-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 269.84
Poids de la formule 267.8346