Learn More
1,1-Dibromoéthane, TRC
Code produit 30383461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383461 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383461 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD468205100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1-Dibromoethane
CAS 557-91-5
Formule moléculaire C2H4Br2
Quantité 100 mg
Synonyme Ethylidene Dibromide
Formule InChI InChI=1S/C2H4Br2/c1-2(3)4/h2H,1H3
SMILES BrC(C)Br
Poids moléculaire (g/mol) 187.86
Poids de la formule 185.868