Learn More
1,1-Dibromoéthane, TRC
Code produit 30372144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30372144 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30372144 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4682051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1-Dibromoethane
CAS 557-91-5
Formule moléculaire C2H4Br2
Quantité 1 g
Synonyme Ethylidene Dibromide
Formule InChI InChI=1S/C2H4Br2/c1-2(3)4/h2H,1H3
SMILES BrC(C)Br
Poids moléculaire (g/mol) 187.86
Poids de la formule 185.868