Learn More
1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, TRC
Code produit 30135732
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135732 2.5 g 2.50g
30134559 1 g 1g
30006984 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135732 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4385202.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32778-09-9
Formule moléculaire C3 Cl3 F5 O
Poids moléculaire (g/mol) 253.38
Synonyme 1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, Isoflurane Imp. E (EP)
Nom IUPAC 1,1-dichloro-1-[chloro(difluoro)methoxy]-2,2,2-trifluoroethane
SMILES FC(F)(F)C(Cl)(Cl)OC(F)(F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1-Dichloro-1-(chlorodifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C3Cl3F5O/c4-1(5,2(7,8)9)12-3(6,10)11
Poids de la formule 251.8935
Pourcentage de pureté >95%