Learn More
1,1-Dichloro-2-(2-chlorophényl-d4)-2-(4-chlorophényl-d4)éthylène, CDN
Code produit 30327842
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30327842 0.005 g 0.01g
30327260 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30327842 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND76720.005G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4'-DDE D8
CAS 1402834-57-4
Formule moléculaire C14 2H8 Cl4
Quantité 0.005 g
Synonyme 5-Chloro-6-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl-2,3,5,6-d4)ethenyl]-benzene-1,2,3,4-d4, 2,4'-DDE D8
Formule InChI InChI=1 S/C14H8Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=C(Cl)Cl)c2c([2 H])c([2 H])c(Cl)c([2 H])c2[2 H])c(Cl)c1[2 H]
Nom IUPAC 1-chloro-2,3,4,5-tétradeutéro-6-[2,2-dichloro-1-(4-chloro-2,3,5,6-tétradeutérophényl)éthényl]benzène
Poids moléculaire (g/mol) 326.07
Poids de la formule 323.9882 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 95% Chemical Purity