Learn More
Éther de 1,1-dichlorodiméthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10209463 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10209463 100 g Flacon en verre 100g
10306420 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10209463 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113471000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4885-02-3 | C2H4Cl2O | 114.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4885-02-3
Formule moléculaire C2H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 114.96
Numéro MDL MFCD00000828
Clé InChI GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 1-Dichlorodimethyl ether
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2700g/mL
Point d’ébullition 85.0°C
Point d’éclair 22°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2CHOCH3
Indice de réfraction 1.4295 to 1.4325
Quantité 100 g
Fieser 01,220; 02,120; 05,200; 06,171; 07,98; 08,154
Gravité spécifique 1.27
Synonyme methyl thiosalicylate, methyl 2-mercaptobenzoate, methyl o-mercaptobenzoate, usaf ma-15, benzoic acid, 2-mercapto-, methyl ester, methyl-o-mercaptobenzoate, methyl-2-mercaptobenzoate, benzoic acid, o-mercapto-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl thiophenol, 2-mercaptobenzoic acid methyl ester
Nom IUPAC Méthyl 2-sulfanylbenzoate
CID PubChem 21009
Poids de la formule 114.96
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide