Learn More
Éther de 1,1-dichlorodiméthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10306420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10306420 10 g Flacon en verre 10g
10209463 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10306420 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113470100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.90€
    27.65€ / 10g
    Économisez 3.25€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 4885-02-3 | C2H4Cl2O | 114.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4885-02-3
Formule moléculaire C2H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 114.96
Numéro MDL MFCD00000828
Clé InChI GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 1-Dichlorodimethyl ether
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2700g/mL
Point d’ébullition 85.0°C
Point d’éclair 22°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2CHOCH3
Indice de réfraction 1.4295 to 1.4325
Quantité 10 g
Fieser 01,220; 02,120; 05,200; 06,171; 07,98; 08,154
Gravité spécifique 1.27
Synonyme dichloromethyl methyl ether, 1,1-dichlorodimethyl ether, dichloro methoxy methane, methane, dichloromethoxy, ether, dichloromethyl methyl, alpha,alpha-dichloromethyl methyl ether, methoxydichloromethane, 1,1-dichloromethyl methyl ether, alpha,alpha-dichloromethyl ether, dichloromethylmethylether
Nom IUPAC dichloro(méthoxy)méthane
CID PubChem 21004
Poids de la formule 114.96
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1-Dichlorodimethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • EUH018-Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.