Learn More
Bromure de 1,1‘-diéthyl-2,2’-carbocyanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434957
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15434957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15434957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32253.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine bromide
CAS 2670-67-9
Formule moléculaire C25H26BrN2+
Numéro MDL MFCD00011973
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Synonyme Pinacyanol bromide
Clé InChI COPIHGSSCONEQG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1C(=CC=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3C=C2)CC)C=CC4=CC=CC=C41.Br
Nom IUPAC (2E)-1-ethyl-2-[(E)-3-(1-éthylquinolin-1-ium-2-yl)prop-2-enylidène]quinoline ; hydrobromure
Poids moléculaire (g/mol) 434.401
CID PubChem 129893652
Poids de la formule 433.39
Pourcentage de pureté 95%