Learn More
1,1Iodure de ‘-diéthyle-2,2 ‘-carbocyanine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15454137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15454137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31540.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 605-91-4 | C25H25IN2 | 480.39 g/mol
The fluorescence decay time of pinacyanol (1,1?-diethyl-2,2?-carbocyanine) iodide has been measured in the temperature range 95-225 K.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le temps de décroissance de la fluorescence de l’iodure de pinacyanol (1,1′-diéthyl-2,2′-carbocyanine) a été mesuré dans la plage de températures 95-225 K.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 605-91-4
Formule moléculaire C25H25IN2
Poids moléculaire (g/mol) 480.39
Numéro MDL MFCD00011975
Clé InChI QWYZFXLSWMXLDM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme carbocyanine, pinacyanole, pinacyanol iodide, sensitol red, pinacyanol, eastman kodak 622, quinaldine blue, dsstox_cid_26576, dsstox_rid_81735, dsstox_gsid_46576
CID PubChem 5709754
ChEBI CHEBI:52218
SMILES [I-].CCN1C(=CC=CC2=CC=C3C=CC=CC3=[N+]2CC)C=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine iodide
Point de fusion >250°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Nom IUPAC 1-ethyl-2-[3-(1-ethyl-1,2-dihydroquinolin-2-ylidene)prop-1-en-1-yl]quinolin-1-ium iodide
Poids de la formule 480.38
Pourcentage de pureté 96%