Learn More
Iodure de 1,1’-diéthyl-2,2’-cyanine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10035940 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10035940 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Product Code. 10035940 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 407255000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,1′-Diethyl-2,2′-cyanine iodide
Note relative au nom 99%
CAS 977-96-8
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 273°C
Couleur Rouge au jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C23H23IN2
Numéro MDL MFCD00011971
Quantité 500 mg
Beilstein 23, II, 267
Synonyme decynium 22
Clé InChI GMYRVMSXMHEDTL-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCN1C(=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3C=C2)CC)C=CC4=CC=CC=C41.[I-]
Nom IUPAC (2Z)-1-éthyl-2-[(1-éthylquinoline-1-ium-2-yl)méthylidène]quinoline ; iodure
Poids moléculaire (g/mol) 454.34
CID PubChem 71299759
ChEBI CHEBI:37993
Poids de la formule 454.34
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,1``-Diethyl-2,2``-cyanine iodide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.