Learn More
1,1-Diméthoxy-2-(2-méthoxyéthoxy)éthane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1-Dimethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane |
| CAS | 94158-44-8 |
| Formule moléculaire | C7H16O4 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Methoxyethoxyacetaldehyde Dimethyl Acetal |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H16O4/c1-8-4-5-11-6-7(9-2)10-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | COCCOCC(OC)OC |
| Nom IUPAC | 1,1-diméthoxy-2-(2-méthoxyéthoxy)éthane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 164.2 |
| Poids de la formule | 164.1049 |