Learn More
1,1-Diméthoxy-N,N-diméthylénméthanamine, TRC
Product Code. 30381048
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité
30381048 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30381048 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4466255G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethanamine
CAS 4637-24-5
Formule moléculaire C5H13NO2
Quantité 5 g
Synonyme 1,1-Dimethoxy-trimethylamine, (Dimethoxymethyl)dimethylamine, (Dimethylamino)dimethoxymethane, (Dimethylamino)formaldehyde Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Dimethoxytrimethylamine, DMF Dimethyl Acetal, DMFDMA, Dimethoxy(dimethylamino)methane, Dimethoxy-N,N-dimethylmethanamine, Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, Dimethyl Dimethylformamide Acetal, Dimethylformamide Dimethyl Acetal, Methyl-8, N,N-Dimethyl-1,1-bis(methyloxy)methanamine, N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal, N-(Dimethoxymethyl)-N,N-dimethylamine, N-(Dimethoxymethyl)dimethylamine, α,α-Dimethoxytrimethylamine
Formule InChI InChI=1S/C5H13NO2/c1-6(2)5(7-3)8-4/h5H,1-4H3
SMILES COC(OC)N(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 119.16
Poids de la formule 119.0946