Learn More
1,1-diméthyl-d6-urée, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethylurea-D6 |
| CAS | 1219802-32-0 |
| Formule moléculaire | C3 D6 H2 N2 O |
| Quantité | 0.25 g |
| Synonyme | N,N-Di(methyl-d3)urea, N,N-Dimethylurea-d6, N,N-Dimethylurea-D6, 1,1-Dimethyl-d6-urea, 1,1-Dimethylurea-d6, asym-Dimethylurea-d6, N,N-Di(methyl-d3)carbamide |
| Formule InChI | InChI=1 S/C3H8N2O/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3,(H2,4,6)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=O)N)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 1,1-bis(trideutérométhyl)urée |
| Poids moléculaire (g/mol) | 94.1454 |
| Poids de la formule | 94.1013 g/mol |
| Afficher plus |