Learn More
Chlorhydrate de 1,1-diméthylbiguanide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12229299 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12229299 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12229299 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 429720050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.00€
    73.65€ / 5g
    Économisez 13.35€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 1-Dimethylbiguanide hydrochloride
CAS 1115-70-4
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 218.0°C to 223.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H12ClN5
Numéro MDL MFCD00012582
Quantité 5 g
Merck Index 15,601
Synonyme metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dmso (heated)
Clé InChI OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
Nom IUPAC hydrogen 1-[(diaminomethylidene)amino]-N,N-dimethylmethanimidamide chloride
Poids moléculaire (g/mol) 165.63
CID PubChem 14219
Poids de la formule 165.63
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.