Learn More
Chlorhydrate de 1,1-diméthylbiguanide, MP Biomedicals™
Code produit 11411211 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11411211 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11411211 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215780580
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Chlorhydrate de 1,1-diméthylbiguanide, poudre blanche
  • Il a diverses utilisations médicales telles que dans le syndrome des ovaires polykystiques, la stéatose hépatique non alcoolique et le diabète sucré de type 2.
  • Il peut également réduire la prise de poids chez les personnes prenant des antipsychotiques atypiques. Le chlorhydrate de 1,1-diméthylbiguanide est un agent biguanide approprié utilisé dans une étude pour examiner son rôle dans l’amélioration des niveaux de sécrétion de glugacon-like-peptide-1 (GLP-1) actif dans le plasma.
  • Le 1,1-diméthylbiguanide, chlorhydrate (metformine) est un agent antihyperglycémiant biguanide. Le chlorhydrate de 1,1-diméthylbiguanide (metformine) est une base forte.
  • Il forme des sels bien définis et possède une excellente capacité de coordination avec les métaux de transition, formant des complexes de chélate bidentés hautement colorés.
  • La metformine (MET) existe sous diverses formes : diprotonée (H2MET2)+ en solution acide forte, monoprotonée (HMET)+ en acide faible, MET en neutre et déprotonée (MET)- en solution alcaline forte. Il s’agit d’un médicament antidiabétique oral.
  • La pharmacocinétique de la metformine a été étudiée. La détermination de la metformine dans le plasma humain a été décrite par la méthode HPLC-UV simple.[5] La metformine augmente le glucagon-like-peptide-1 (GLP-1) actif dans le plasma chez l’homme
Identifiants chimiques
CAS 1115-70-4
Formule moléculaire C4H12ClN5
Poids moléculaire (g/mol) 165.63
Numéro MDL MFCD00012582
Clé InChI OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14219
Nom IUPAC hydrogène 1-[(diaminométhylidène)amino]-N,N-diméthylemethanimidamide chlorure
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
Point de fusion 214 °C à 224 °C
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Synonyme metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (100 mg/mL - solution claire et incolore), 95 % d’éthanol ; insoluble dans l’éther, l’acétone ou le chloroforme.
Poids de la formule 165.6
Forme physique Poudre