Description
- Il a diverses utilisations médicales telles que dans le syndrome des ovaires polykystiques, la stéatose hépatique non alcoolique et le diabète sucré de type 2.
- Il peut également réduire la prise de poids chez les personnes prenant des antipsychotiques atypiques. Le chlorhydrate de 1,1-diméthylbiguanide est un agent biguanide approprié utilisé dans une étude pour examiner son rôle dans l’amélioration des niveaux de sécrétion de glugacon-like-peptide-1 (GLP-1) actif dans le plasma.
- Le 1,1-diméthylbiguanide, chlorhydrate (metformine) est un agent antihyperglycémiant biguanide. Le chlorhydrate de 1,1-diméthylbiguanide (metformine) est une base forte.
- Il forme des sels bien définis et possède une excellente capacité de coordination avec les métaux de transition, formant des complexes de chélate bidentés hautement colorés.
- La metformine (MET) existe sous diverses formes : diprotonée (H2MET2)+ en solution acide forte, monoprotonée (HMET)+ en acide faible, MET en neutre et déprotonée (MET)- en solution alcaline forte. Il s’agit d’un médicament antidiabétique oral.
- La pharmacocinétique de la metformine a été étudiée. La détermination de la metformine dans le plasma humain a été décrite par la méthode HPLC-UV simple.[5] La metformine augmente le glucagon-like-peptide-1 (GLP-1) actif dans le plasma chez l’homme
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1, 1-Dimethylbiguanide Hydrochloride |
| CAS | 1115-70-4 |
| Point de fusion | 214 °C à 224 °C |
| Couleur | Blanc |
| Formule moléculaire | C4H12ClN5 |
| Numéro MDL | MFCD00012582 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau (100 mg/mL - solution claire et incolore), 95 % d’éthanol ; insoluble dans l’éther, l’acétone ou le chloroforme. |
| Clé InChI | OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1,1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Metformin Hydrochloride
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?