Learn More
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Thermo Scientific™
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride (metformin hydrochloride, CAS # 115-70-4) is the salt of methylated biguanide, a compound exhibiting anti-hyperglycemic properties.
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63361.22
| Quantité | 100g |
|---|
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• 1,1-Dimethylbiguanide consists of two guanidines with methyl substitutions at position 1
• 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride inhibits complex I of the mitochondrial respiratory chain, increasing AMP and activating target genes
• 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride enhances insulin sensitivity and fatty acid oxidation in cells
• 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride may also have antineoplastic action through the mammalian target of rapamycin pathway
• It is suitable for the laboratory research of diabetes, obesity, and related metabolic disorders
• It is also useful for the laboratory study of mammalian target of rapamycin (mTOR) pathways and AMPK ratios within the cell
Identifiants chimiques
| C4H12ClN5 | |
| MFCD00012582 | |
| metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform | |
| hydrogen 1-[(diaminomethylidene)amino]-N,N-dimethylmethanimidamide chloride |
Spécification
| 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride | |
| C4H12ClN5 | |
| MFCD00012582 | |
| 14,5938 | |
| Soluble in water (50mg/ml),ethanol,and DMSO (50 mM). | |
| [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N | |
| 165.63 | |
| 165.62 |
| 1115-70-4 | |
| NH2C(=NH)NHC(=NH)N(CH3)2·HCl | |
| 100g | |
| metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform | |
| OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N | |
| hydrogen 1-[(diaminomethylidene)amino]-N,N-dimethylmethanimidamide chloride | |
| 14219 |
Sécurité et traitement
- 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contain: Metformin hydrochloride