Learn More
(1,1-Diméthyléthyl)diméthyl[(1-méthyl-3-butynyl)oxy]silane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1,1-Dimethylethyl)dimethyl[(1-methyl-3-butynyl)oxy]silane |
| CAS | 80186-44-3 |
| Formule moléculaire | C11H22OSi |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | (1,1-Dimethylethyl)dimethyl[(1-methyl-3-butyn-1-yl)oxy]silane |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H22OSi/c1-8-9-10(2)12-13(6,7)11(3,4)5/h1,10H,9H2,2-7H3 |
| SMILES | CC(CC#C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nom IUPAC | tert-butyl-diméthyl-pent-4-yn-2-yloxysilane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 198.38 |
| Poids de la formule | 198.144 |