Learn More
Sulfate de 1,1-diméthylguanidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1-Dimethylguanidine Sulfate |
| CAS | 598-65-2 |
| Formule moléculaire | 2(C3H9N3) . H2SO4 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | N,N-Dimethylguanidine Hemisulfate, N,N-Dimethylguanidine Sulfate (2:1), N,N-Dimethylguanidinium Sulfate (2:1), N1,N1-Dimethylguanidine Sulfate (2:1) |
| Formule InChI | InChI=1S/2C3H9N3.H2O4S/c2*1-6(2)3(4)5;1-5(2,3)4/h2*1-2H3,(H3,4,5);(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | CN(C)C(=N)N.CN(C)C(=N)N.OS(=O)(=O)O |
| Nom IUPAC | 1,1-diméthylguanidine ; Acide sulfurique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 272.32 |
| Poids de la formule | 272.1267 |