Learn More
1,1-Diméthyloxirane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1-Dimethyloxirane |
| CAS | 558-30-5 |
| Formule moléculaire | C4H8O |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | alpha,alpha-Dimethylethylene Oxide, 2-Epoxy-2-methyl-propane, 1,2-Epoxy-2-methylpropane, 1,2-Epoxyisobutane, 1,2-Isobutylene Oxide, 2,2-Dimethyloxirane, 2-Methyl-1,2-epoxypropane, 2-Methyl-1-propene oxide, 2-Methyl-1-propenoxide, 2-Methylpropylene oxide, Isobutene Oxide, Isobutylene Epoxide, Isobutylene Oxide, NSC 24249 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H8O/c1-4(2)3-5-4/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)CO1 |
| Nom IUPAC | 2,2-diméthyloxirane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 72.11 |
| Poids de la formule | 72.0575 |