Learn More
1,1-diméthylpropargylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15470268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15470268 5 g 5g
15480268 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15470268 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53448.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2978-58-7 | C5H9N | 83.134 g/mol
1,1-Dimethylpropargylamine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1,1-diméthylpropargylamine est utilisée comme intermédiaire de synthèse organique.
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2978-58-7
Formule moléculaire C5H9N
Poids moléculaire (g/mol) 83.134
Numéro MDL MFCD00008052
Clé InChI VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1-dimethylpropargylamine, 3-amino-3-methyl-1-butyne, 3-butyn-2-amine, 2-methyl, 1,1-dimethylprop-2-ynylamine, 2-methyl-3-butyn-2-amine, 1,1-dimethyl-prop-2-ynylamine, 1,1-dimethylpropynylamine, 1,1-dimethyl-2-propynylamine, 1,1-dimethylprop-3-ynylamine, 3-amino-3-methylbutyne
CID PubChem 76319
Nom IUPAC 2-méthylbut-3-yn-2-amine
SMILES CC(C)(C#C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1-Dimethylpropargylamine
Densité 0.79
Point d’ébullition 79°C to 80°C
Point d’éclair 2°C (36°F)
Indice de réfraction 1.4237
Quantité 5 g
Numéro UN UN2733
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Very soluble in water.
Poids de la formule 83.13
Pourcentage de pureté 95%