Learn More
1,1-Diméthylpropargylamine, 95%
Code produit 10714344 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10714344 5 g Flacon en verre 5g
10351004 1 g Flacon en verre 1g
10289363 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10714344 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 175620050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 2978-58-7 | C₅H₉N | 83,13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2978-58-7
Formule moléculaire C5H9N
Poids moléculaire (g/mol) 83.13
Numéro MDL MFCD00008052
Clé InChI VUGCBIWQHSRQBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1-dimethylpropargylamine, 3-amino-3-methyl-1-butyne, 3-butyn-2-amine, 2-methyl, 1,1-dimethylprop-2-ynylamine, 2-methyl-3-butyn-2-amine, 1,1-dimethyl-prop-2-ynylamine, 1,1-dimethylpropynylamine, 1,1-dimethyl-2-propynylamine, 1,1-dimethylprop-3-ynylamine, 3-amino-3-methylbutyne
CID PubChem 76319
Nom IUPAC 2-méthylbut-3-yn-2-amine
SMILES CC(C)(C#C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 1-Dimethylpropargylamine
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7900g/mL
Point d’ébullition 79.0°C to 80.0°C
Point d’éclair 2°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC≡CC(CH3)2NH2
Indice de réfraction 1.4220 to 1.4250
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.79
Poids de la formule 83.13
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1-Dimethylpropargylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement