Learn More
1,1-dioctadécyl-3,3,3,3-tétraméthylindotricarbocyanine Iodure (> 90%), TRC
Code produit 30335071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335071 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335071 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB41515810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1-Dioctadecyl-3,3,3,3-tetramethylindotricarbocyanine Iodide
CAS 100068-60-8
Formule moléculaire C63H101IN2
Quantité 10 mg
Synonyme DiIC18(7), DiR, XenoLight DiR, 2-[7-(1,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1-octadecyl-2H-indol-2-ylidene)-1,3,5-heptatrienyl]-3,3-dimethyl-1-octadecyl-3H-indolium Iodide
Formule InChI InChI=1S/C63H101N2.HI/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38-46-54-64-58-50-44-42-48-56(58)62(3,4)60(64)52-40-36-35-37-41-53-61-63(5,6)57-49-43-45-51-59(57)65(61)55-47-39-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-2;/h35-37,40-45,48-53H,7-34,38-39,46-47,54-55H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1\C(=C/C=C/C=C/C=C/C2=[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)c3ccccc3C2(C)C)\C(C)(C)c4ccccc14
Nom IUPAC (2Z)-2-[(2E,4E,6E)-7-(3,3-dimetil-1-octadecilindol-1-io-2-il)hepta-2,4,6-trienilideno]-3,3-dimetil-1-octadecilindol;yoduro
Poids moléculaire (g/mol) 1013.39
Poids de la formule 1012.7009