Learn More
1,1'-Diphényl-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-13C12, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Biphenyl-13C12 |
| CAS | 104130-36-1 |
| Formule moléculaire | 13C12 H10 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 1,1'-Biphenyl-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-13C12 (9CI), 1,1'-Biphenyl-13C12, Biphenyl 13C12 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1 |
| SMILES | [13cH]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2 |
| Nom IUPAC | (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexatrienil(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexatrieno |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.12 |
| Poids de la formule | 166.1185 |