Learn More
1,1-diphényl-2-propyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10208423 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10208423 25 g Flacon en verre 25g
10414895 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10208423 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 389970250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3923-52-2 | C15H12O | 208.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3923-52-2
Formule moléculaire C15H12O
Poids moléculaire (g/mol) 208.26
Numéro MDL MFCD00041570
Clé InChI SMCLTAARQYTXLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1-diphenyl-2-propyn-1-ol, diphenylethinylcarbinol, ethynyldiphenylmethanol, 1,1-diphenylpropargyl alcohol, diphenylethynylcarbinol, 3,3-diphenyl-3-hydroxy-1-propyne, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-phenyl, 2-propyn-1-ol, 1,1-diphenyl, benzenemethanol, alpha-ethynyl-alpha-phenyl, benzenemethanol, a-ethynyl-a-phenyl
CID PubChem 92976
Nom IUPAC 1,1-diphénylprop-2-yn-1-ol
SMILES OC(C#C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 46.0°C to 50.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 183.0°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou cristaux