Learn More
1,1'-Diphényl, TRC
Code produit 30012143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012143 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30012143 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD486980100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Biphenyl
CAS 92-52-4
Formule moléculaire C12 H10
Quantité 100 g
Synonyme Biphenyl (8CI), 1,1'-Diphenyl, Bibenzene, Carolid AL, Diphenyl, NSC 14916, Phenylbenzene, Tetrosin LY
Formule InChI InChI=1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
SMILES c1ccc(cc1)c2ccccc2
Nom IUPAC 1,1’-biphényle
Poids moléculaire (g/mol) 154.21
Poids de la formule 154.0783