Learn More
1,1-diphényléthylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457077
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
10g
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11457077 10 g 10g
11404250 25 g 25g
11414250 100 g 100g
11467077 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11457077 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14434.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
1,1-diphényléthylène, 98 %, C14H12, numéro CAS-530-48-3, unii-bx0l5b6lll, 1,1-diphényléthylène, 1,1-diphényléthylène, 1-phényléthényl benzène, 1-phénylvinyl benzène, éthene-1,1-diyldibenzène, bx0l5b6lll, .alpha.-phénylstyrène, benzène, 1,1'-éthénylidenebis, as-diphényléthylène, 250 g, 1099062
1,1-Diphenylethylene is used in the preparation of 2-chloro-1,1-diphenyl-ethene by reacting with benzeneseleninyl chloride and aluminum(III) chloride as reagents. It acts as an intermediate in organic synthesis as well as in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,1-diphényléthylène est utilisé dans la préparation du 2-chloro-1,1-diphényl-éthène en réagissant avec le chlorure de benzène sulfonyle et le chlorure d’aluminium(III) utilisés comme réactifs. Il joue le rôle d’intermédiaire dans la synthèse organique ainsi que dans les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Miscible avec du méthanol, du chloroforme et de l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 530-48-3
Formule moléculaire C14H12
Poids moléculaire (g/mol) 180.25
Numéro MDL MFCD00008583
Clé InChI ZMYIIHDQURVDRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1-diphenylethylene, ethene-1,1-diyldibenzene, 1,1-diphenylethene, benzene, 1,1'-ethenylidenebis, 1-phenylethenyl benzene, unii-bx0l5b6lll, as-diphenylethylene, .alpha.-phenylstyrene, 1-phenylvinyl benzene, bx0l5b6lll
CID PubChem 10740
Nom IUPAC 1-phényléthénylbenzène
SMILES C=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1-Diphenylethylene
Point de fusion 5°C to 7°C
Densité 1.023
Point d’ébullition 270°C to 271°C
Point d’éclair 136°C (276°F)
Indice de réfraction 1.6065
Quantité 10 g
Beilstein 1099062
Merck Index 14,3323
Informations sur la solubilité Miscible with methanol,chloroform and ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 180.25
Pourcentage de pureté 98%