Learn More
Oxyde de 1,1-diphényléthylène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10782284 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10782284 1 g Flacon en verre 1g
10095493 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10782284 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391030010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 882-59-7 | C14H12O | 196.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 882-59-7
Formule moléculaire C14H12O
Poids moléculaire (g/mol) 196.25
Numéro MDL MFCD00040725
Clé InChI PRLJMHVNHLTQJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1-diphenylethylene oxide, oxirane, 2,2-diphenyl, diphenyloxirane, 2,2-diphenyl-oxirane, 2,2-diphenyl oxirane, #, 1,1-diphenyl-ethylenoxide, 1,1-diphenyl-ethylene oxide, 1,1-diphenyl-1,2-epoxyethane
CID PubChem 93564
Nom IUPAC 2,2-diphényloxirane
SMILES C1C(O1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 1-Diphenylethylene oxide
Point de fusion 54°C to 56°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 196.25
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1-Diphenylethylene oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.