Learn More
Chlorhydrate de 1,1-phénylhydrazinium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443664
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11443664 25 g 25g
15423037 5 g 5g
11453664 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443664 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11289.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 530-47-2 | C12H13ClN2 | 220.7 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 530-47-2
Formule moléculaire C12H13ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 220.7
Numéro MDL MFCD00012950
Clé InChI MIVUDWFNUOXEJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1-diphenylhydrazine hydrochloride, n,n-diphenylhydrazine hydrochloride, unii-o8100cbz4n, diphenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 1,1-diphenyl-, monohydrochloride, n,n-diphenylhydrazinium 1+ chloride, 1,1-diphenylhydrazine hcl, 1,1-diphenylhydrazine monohydrochloride, aminodiphenylamine, chloride, hydrazine, 1,1-diphenyl-, hydrochloride 1:1
CID PubChem 10738
Nom IUPAC 1,1-diphénylhydrazine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼163°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 3569340
Merck Index 14,3325
Poids de la formule 220.7
Pourcentage de pureté 98%