Learn More
1,1-diphénylpropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448899
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15448899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15448899 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09274.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1530-03-6 | C15H16 | 196.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1-Diphenylpropane
CAS 1530-03-6
Densité 0.995
Formule moléculaire C15H16
Indice de réfraction 1.564
Numéro MDL MFCD00041670
Quantité 5 g
Beilstein 2044542
Synonyme 1,1-diphenylpropane, diphenylpropane, benzene, 1,1'-propylidenebis, propane, diphenyl, 1,1-diphenylpropyl, phenylpropyl benzene, 3,3-diphenylpropane, acmc-1cujs, 1-phenylpropyl benzene #
Clé InChI BUZMJVBOGDBMGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 1-phénylpropylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 196.29
CID PubChem 73726
Poids de la formule 196.29
Pourcentage de pureté 99%