Learn More
1,1'-Ethylidenebis[L-tryptophan], TRC
Code produit 30003794
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30003794 100 mg 100mg
30012669 50 mg 50mg
30012472 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30003794 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE919880100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132685-02-0
Formule moléculaire C24 H26 N4 O4
Poids moléculaire (g/mol) 434.49
Synonyme 3,3'-[Ethylidenebis(1H-indole-1,3-diyl)]bis[(2S)-2-aminopropanoic] Acid, Tryptophan Imp. A (EP), 1,1'-Ethylidenebistryptophan
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-[1-[1-[3-[(2S)-2-amino-2-carboxyethyl]indol-1-yl]ethyl]indol-3-yl]propanoic acid
SMILES CC(n1cc(C[C@H](N)C(=O)O)c2ccccc12)n3cc(C[C@H](N)C(=O)O)c4ccccc34
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1'-Ethylidenebistryptophan
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H26N4O4/c1-14(27-12-15(10-19(25)23(29)30)17-6-2-4-8-21(17)27)28-13-16(11-20(26)24(31)32)18-7-3-5-9-22(18)28/h2-9,12-14,19-20H,10-11,25-26H2,1H3,(H,29,30)(H,31,32)/t19-,20-/m0/s1
Poids de la formule 434.1954
Pourcentage de pureté >95%