Learn More
1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11416570 1 g 1g
11426570 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416570 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27624.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 23995-88-2 | C10H21N3 | 183.299 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23995-88-2
Formule moléculaire C10H21N3
Poids moléculaire (g/mol) 183.299
Numéro MDL MFCD01075186
Clé InChI OHUMKYGINIODOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-1-methyl-4-piperidinyl piperazine, 1-1-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-n-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-1-methyl-piperidin-4-yl-piperazine, piperazine, 1-1-methyl-4-piperidinyl, 1-1-methyl-4-piperidyl piperazine, 1-1-methyl-4-piperidino piperazine, zlchem 509, acmc-1cq7x, 1-methyl-4-piperidyl piperazine
CID PubChem 566324
Nom IUPAC 1-(1-méthylpipéridine-4-yl)pipérazine
SMILES CN1CCC(CC1)N2CCNCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
Point de fusion 29°C to 32°C
Indice de réfraction 1.508
Quantité 1 g
Numéro UN UN3259
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 183.3
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine