Learn More
1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426570 5 g 5g
11416570 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11426570 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27624.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 23995-88-2 | C10H21N3 | 183.299 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23995-88-2
Formule moléculaire C10H21N3
Poids moléculaire (g/mol) 183.299
Numéro MDL MFCD01075186
Clé InChI OHUMKYGINIODOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-1-methyl-4-piperidinyl piperazine, 1-1-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-n-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-1-methyl-piperidin-4-yl-piperazine, piperazine, 1-1-methyl-4-piperidinyl, 1-1-methyl-4-piperidyl piperazine, 1-1-methyl-4-piperidino piperazine, zlchem 509, acmc-1cq7x, 1-methyl-4-piperidyl piperazine
CID PubChem 566324
Nom IUPAC 1-(1-méthylpipéridine-4-yl)pipérazine
SMILES CN1CCC(CC1)N2CCNCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
Point de fusion 29°C to 32°C
Indice de réfraction 1.508
Quantité 5 g
Numéro UN UN3259
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 183.3
Pourcentage de pureté 98%