Learn More
1-[(1-méthyléthyl)amine]-3-[4-[[(1-méthyléthyl)imino]méthyl]phénoxy]-2-propanol, TRC
Code produit 30477265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477265 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30477265 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM265480100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-((1-Methylethyl)amino)-3-(4-(((1-methylethyl)imino)methyl)phenoxy)-2-propanol
CAS 29122-73-4
Formule moléculaire C16 H26 N2 O2
Quantité 100 mg
Synonyme (E)-1-(Isopropylamino)-3-(4-((isopropylimino)methyl)phenoxy)propan-2-ol
Formule InChI InChI=1S/C16H26N2O2/c1-12(2)17-9-14-5-7-16(8-6-14)20-11-15(19)10-18-13(3)4/h5-9,12-13,15,18-19H,10-11H2,1-4H3
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(C=NC(C)C)cc1
Poids moléculaire (g/mol) 278.39
Poids de la formule 278.199