Learn More
1-(1-naphtylméthyle)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15431628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15431628 25 g 25g
15411628 1 g 1g
15421628 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15431628 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55398.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 40675-81-8 | C15H18N2 | 226.323 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40675-81-8
Formule moléculaire C15H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 226.323
Numéro MDL MFCD01314185
Clé InChI HGYDREHWXXUUIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-1-naphthylmethyl piperazine, 1-naphthalen-1-ylmethyl piperazine, 1-1-naphthylmethyl-piperazine, 1-naphthalen-1-ylmethyl-piperazine, 1-naphthalen-1-yl methyl piperazine, naphthylmethyl piperazine, 1-naphthylmethyl piperazine, 1-piperazin-1-yl naphthalene, 1-naphth-1-ylmethyl piperazine, 1-1-naphthalenylmethyl piperazine
CID PubChem 701891
Nom IUPAC 1-(naphtalène-1-ylméthyl)pipérazine
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(1-Naphthylmethyl)piperazine
Point de fusion 63°C to 67°C
Couleur Blanc à marron
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 226.32
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre