Learn More
1,1’-oxalyldiimidazole, technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11956271 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11956271 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11956271 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439620050
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1′-Oxalyldiimidazole
CAS 18637-83-7
Point de fusion 114.0°C to 117.0°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Formule moléculaire C8H6N4O2
Numéro MDL MFCD00043067
Quantité 5 g
Synonyme 1,1'-oxalyldiimidazole, 1,2-di 1h-imidazol-1-yl ethane-1,2-dione, 1h-imidazole, 1,1'-1,2-dioxo-1,2-ethanediyl bis, oxalic acid diimidazolide, 1,2-di imidazol-1-yl ethane-1,2-dione, bis imidazol-1-yl ethane-1,2-dione, 1,1-oxalyldiimidazole, acmc-1cacg, 1,1'-oxalyl-diimidazol, 1,1'-oxalyldi 1h-imidazole
Clé InChI ONRNRVLJHFFBJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C(N1C=CN=C1)C(=O)N1C=CN=C1
Nom IUPAC 1,2-di(imidazol-1 -yl)éthane-1,2 -dione
Poids moléculaire (g/mol) 190.16
CID PubChem 100439
Poids de la formule 190.16
Pourcentage de pureté ≥80.0%
Qualité Technique
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1'-Oxalyldiimidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.