Learn More
Chlorhydrate de 1-(1-oxydobenzo[d]isothiazol-3-yl)pipérazine 1-oxyde, TRC
Code produit 30409884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409884 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409884 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO84683550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(1-Oxidobenzo[d]isothiazol-3-yl)piperazine 1-Oxide Hydrochloride
CAS 2514708-84-8
Formule moléculaire C11H14ClN3O2S
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H13N3O2S.ClH/c15-14(7-5-12-6-8-14)11-9-3-1-2-4-10(9)17(16)13-11;/h1-4,12H,5-8H2;1H
SMILES O=S1N=C(N2(CCNCC2)=O)C3=C1C=CC=C3.Cl
Nom IUPAC chlorhydrate de 1-(1-oxidobenzo[d]isothiazol-3-yl)pipérazine 1-oxyde
Poids moléculaire (g/mol) 287.77
Poids de la formule 287.05