Learn More
1,1’-Oxybis(3,3,3-trifluoro-1-propanol)hémihydrate, 96 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1'-Oxybis(3,3,3-trifluoro-1-propanol) hemihydrate |
| Formule linéaire | [CF3CH2CH(OH)]2O·0.5H2O |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN1988 |
| Poids de la formule | 251.12 (242.12 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 96% |