Learn More
1,1’-sulfonyldiimidazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10062142 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10062142 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10062142 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 374780050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 1'-Sulfonyldiimidazole
CAS 7189-69-7
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 135.0°C to 137.0°C
Couleur Blanc crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H6N4O2S
Numéro MDL MFCD00015893
Quantité 5 g
Synonyme 1,1'-sulfonyldiimidazole, 1,1'-sulfonylbis 1h-imidazole, n,n'-sulfonyldiimidazole sdi, 1,1'-sulphonylbis-1h-imidazole, 1-1h-imidazole-1-sulfonyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1,1'-sulfonylbis, n,n'-sulfuryldiimidazole, 1-imidazole-1-sulfonyl imidazole, 1,1-sulfonyldiimidazole
Clé InChI ZLKNPIVTWNMMMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(=O)(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Nom IUPAC 1-imidazol-1-ylsulfonylimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 198.20
CID PubChem 81609
Poids de la formule 198.21
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,1''-Sulfonyldiimidazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1-Sulphonylbis-1H-imidazole