Learn More
1,1‘-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443867 5 g 5g
15433867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15443867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30087.06
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 102368-13-8 | C11H8N2O2S | 232.26 g/mol
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone is used in the preparation of thio-analogs of thioureas, sulforaphane and 2-furan-2-yl-3-hydroxy-6-isothiocyanato-chromen-4-one. It is involved in the preparation of norbiotinamine and its reactive derivatives such as isothiocyanates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,1′-thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone est utilisé dans la préparation d‘analogues thio des thiouréas, du sulforaphane et du 2-furan-2-yl-3-hydroxy-6-isothiocyanato-chromen-4-one. Elle participe à la préparation de la norbiotinamine et de ses dérivés réactifs tels que les isothiocyanates.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102368-13-8
Formule moléculaire C11H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 232.26
Numéro MDL MFCD00075238
Clé InChI KXMMNJQMGILZDB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 853162
Nom IUPAC 1-(2-oxo-1,2-dihydropyridine-1-carbothioyl)-1,2-dihydropyridin-2-one
SMILES O=C1C=CC=CN1C(=S)N1C=CC=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone
Point de fusion 163°C to 166°C
Quantité 5 g
Synonyme 1,1'-thiocarbonyldi-2 1h-pyridone, 1,1'-thiocarbonylbis pyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 1,1'-carbonothioylbis, 2 1h-pyridinone,1,1'-carbonothioylbis, 1-2-oxopyridine-1-carbothioyl pyridin-2-one, acmc-20a80d, 1,1'-thiocarbonyldi-2-pyridone, 1,1-thiocarbonyldi-2 1h-pyridone, 1,1'-thiocarbonyldi-2 2h-pyridone, 1,'1-thiocarbonyldi-2 1h-pyridone
Poids de la formule 232.26
Pourcentage de pureté 95%