Learn More
1,1’-thiocarbonyldiimidazole, 90 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15750819 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15750819 25 g Flacon en verre 25g
10686372 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15750819 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 168480250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6160-65-2 | C7H6N4S | 178.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6160-65-2
Formule moléculaire C7H6N4S
Poids moléculaire (g/mol) 178.21
Numéro MDL MFCD00005289
Clé InChI RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1'-thiocarbonyldiimidazole, thiocarbonyldiimidazole, n,n'-thiocarbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanethione, 1,1-thiocarbonyldiimidazole, di imidazol-1-yl methanethione, n,n'-thiocarbonyldiimidazole tcdi, 1h-imidazole, 1,1'-carbonothioylbis, n,n-thiocarbonyldiimidazole, 1,1'-carbonothioylbis-1h-imidazole
CID PubChem 80264
Nom IUPAC Di(imidazol-1-yl)méthanethione
SMILES S=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 1'-Thiocarbonyldiimidazole
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 96.0°C to 103.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Fieser 01,1151; 02,411; 05,661; 06,583; 13,318
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes.
Poids de la formule 178.21
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Poudre