Learn More
1,1‘-Thiocarbonyldiimidazole, tech 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489487 250 g 250g
11469487 10 g 10g
11479487 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22008.30
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6160-65-2 | C7H6N4S | 178.21 g/mol
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole is used as a reagent for the deoxygenation of alcohols with tributyltin hydride and diols with lithium aluminum hydride. It is also used to deoxygenate carboxylic monosaccharide analogues. Further, it is a useful reagent involved in biochemical synthesis. In addition to this, it is used to prepare 1-[bis-(4-methoxy-phenyl)-methyl]-1H-imidazole by reacting with 4,4'-dimethoxy-benzhydrol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,1′-thiocarbonyldiimidazole est utilisé comme réactif pour la désoxygénation des alcools avec l’hydrure de tributylétain et les diols avec l’hydrure d’aluminium de lithium. Il est également utilisé pour désoxygéner les analogues des monosaccharides carboxyliques. De plus, il s’agit d’un réactif utile impliqué dans la synthèse biochimique. De plus, il est utilisé pour préparer le 1-[bis-(4-méthoxy-phényle)-méthyle]-1H-imidazole en réagissant avec le 4,4′-diméthoxy-benzhydrol.
Solubilité
Soluble dans le térahydrofurane, le toluène et le dichlorométhane.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6160-65-2
Formule moléculaire C7H6N4S
Poids moléculaire (g/mol) 178.21
Numéro MDL MFCD00005289
Clé InChI RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1'-thiocarbonyldiimidazole, thiocarbonyldiimidazole, n,n'-thiocarbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanethione, 1,1-thiocarbonyldiimidazole, di imidazol-1-yl methanethione, n,n'-thiocarbonyldiimidazole tcdi, 1h-imidazole, 1,1'-carbonothioylbis, n,n-thiocarbonyldiimidazole, 1,1'-carbonothioylbis-1h-imidazole
CID PubChem 80264
Nom IUPAC Di(imidazol-1-yl)méthanethione
SMILES S=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1'-Thiocarbonyldiimidazole
Point de fusion 98°C to 102°C
Plage de pourcentage du dosage 0.95
Quantité 250 g
Beilstein 609349
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in terahydrofuran,toluene and dichloromethane.
Poids de la formule 178.22
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique