Learn More
1-[10-[2-(Diméthylamino)propyl]phénothiazine-2-yl-1-propanone (>90 %), TRC
Code produit 30135907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135907 50 mg 50mg
30011899 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135907 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47106550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 362-29-8
Formule moléculaire C20 H24 N2 O S
Poids moléculaire (g/mol) 340.48
Synonyme 1-Propanone, 1-[10-[2-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, 1-Propanone, 1-[10-[2-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]- (6CI,7CI,8CI), 1-[10-[2-(Dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-1-propanone, (±)-Propiomazine, 1-[10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]-1-propanone, 2-Propionyl-10-[2-(dimethylamino)propyl]phenothiazine, Propiomazine, Propionylpromethazine, Wy 1359
Nom IUPAC 1-[10-[2-(diméthéthylamino)propyl]phénothiazine-2-yl]propane-1-one
SMILES CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CC(C)N(C)C)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Propionylpromethazine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H24N2OS/c1-5-18(23)15-10-11-20-17(12-15)22(13-14(2)21(3)4)16-8-6-7-9-19(16)24-20/h6-12,14H,5,13H2,1-4H3
Poids de la formule 340.1609