Learn More
1,10-décanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10572971 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10572971 100 g Flacon en verre 100g
10403515 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10572971 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 181041000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-47-0 | C10H22O2 | 174.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-47-0
Formule moléculaire C10H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.28
Numéro MDL MFCD00004749
Clé InChI FOTKYAAJKYLFFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,10-decanediol, decamethylene glycol, decamethylenediol, 1,10-dihydroxydecane, 1,10-decamethylenediol, 1,10-decamethylene diol, 1,6-bis 2-hydroxyethyl hexane, alpha,omega-decanediol, unii-5i577udk52, 1,10-ddecanediol
CID PubChem 37153
Nom IUPAC Décane-1,10-diol
SMILES C(CCCCCO)CCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 10-Decanediol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 71°C to 75°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 297°C
Point d’éclair 152°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO(CH2)10OH
Quantité 100 g
Beilstein 01, II, 560
Merck Index 15, 2853
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: freely soluble in alcohol and warm ether,practically insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 174.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Granulés ou flocons et/ou poudre