Learn More
1,10-Décanediol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,10-Decanediol |
| CAS | 112-47-0 |
| Formule moléculaire | C10 H22 O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,10-Decamethylene glycol, 1,10-Decamethylenediol, 1,10-Decyleneglycol, 1,10-Dihydroxydecane, Decamethylene glycol, Decamethylenediol, NSC 17165, Speziol C 10/2, α,ω-Decanediol |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H22O2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h11-12H,1-10H2 |
| SMILES | OCCCCCCCCCCO |
| Nom IUPAC | Décane-1,10-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.28 |
| Poids de la formule | 174.162 |